Få mere at vide
Bochem™ 18/10 tang i rustfrit stål, skarp spids
Længde (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
Tip stil:
Afrundet bøjet
Bøjet, skarpt
Skarp
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Forskellige længder
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Bøjet, skarpt |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | 10/pakke |
| Type | Pincet |