Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Rustfri Micro Scoop Blade
Længde (metrisk):
210 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Halv afrundet
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Micro Scoop |
| Slutte | PTFE |
| Dimensioner (L x B) | 210 x 9 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 60 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 210 mm |