Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri øseske med fladt håndtag
Kapacitet (metrisk):
65 ml
175 ml
250 ml
670 ml
2 l
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 175 ml |
| Produkttype | Øseske |
| Længde (metrisk) håndtag | 300 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Håndtag Type | Flad |