Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri øseske med fladt håndtag
Artikelnummer. 10524461
Kapacitet (metrisk):
65 ml
175 ml
250 ml
670 ml
2 l
Artikelnummer. 10524461
Brand: Bochem™ 8792
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 175 ml
Produkttype Øseske
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Håndtag Type Flad