Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E Poli reagensglasstativ
Holder:
Rør (16 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Holder | Rør (16 mm) |
| Materiale | 18/10 E-Poli |
| Stillinger | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Mængde | 1 hver |
| Dimensioner (L x B) | 130 x 50mm |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 16 mm |