Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli Flasketang
Beskrivelse
- Punkterne er polyamidbelagte
- Standardlængde: 250 mm
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kolbetang |
| Længde (metrisk) åbning | 110 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Materiale | 18/10 E-Poli |