Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli Flasketang
Artikelnummer. 10506742
Skift visning
Længde (metrisk) åbning:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) åbning unitSize
10506742 130 mm Hver
10410423 115 mm Hver
10596732 110 mm Hver
10505611 145 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10506742 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 2181
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Løft og flyt kolber under forsøg med brug Bochem™ 18/10 E-Poli Flasketang. Deres spidser er polyamidbelagte.
  • Punkterne er polyamidbelagte
  • Standardlængde: 250 mm
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Længde (metrisk) åbning 130 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale 18/10 E-Poli
Type Kolbetang