Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli Flasketang
Længde (metrisk) åbning:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Punkterne er polyamidbelagte
- Standardlængde: 250 mm
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) åbning | 145 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Materiale | 18/10 E-Poli |
| Type | Kolbetang |