Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli digeltang med kamme
Beskrivelse
- Med kamme
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digeltang |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |