Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli digeltang med kamme
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med kamme
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Materiale | 18/10 E-Poli |
| Type | Digeltang |