Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli digeltang med kamme
Artikelnummer. 10140001
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10140001 300 mm Hver
10788941 200 mm Hver
10754745 200 mm Hver
10068800 160 mm -
10232851 220 mm -
10038840 250 mm Hver
10282941 400 mm Hver
10243041 500 mm Hver
10554261 600 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10140001 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 2103
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Med kamme. Bochem™ 18/10 E-Poli digeltang med kamme sørger for sikkert greb.
  • Med kamme
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Digeltang
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)