Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli digeltang med plasthåndtag PVC
Beskrivelse
- Med plasthåndtag PVC
- Max temperatur 145° C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digeltang |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |