Få mere at vide
Bochem™ 18/10 E-Poli digeltang med plasthåndtag PVC
Artikelnummer. 10273981
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10273981
Brand: Bochem™ 2160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Griber godt
  • Med plasthåndtag PVC
  • Max temperatur 145° C
Tekniske data
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale 18/10 E-Poli
Type Digeltang