Få mere at vide
Bochem™ Bægertang
Artikelnummer. 10038780
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10038780 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10038780 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 2220
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Produkttype Bægertang
Længde (metrisk) åbning 60 til 100 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Elektropoleret 18/10 ståltrådsramme med buede stripmetalkæber og keramiske fiberkæbeforinger.