Få mere at vide
(17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, Mikromol™
Artikelnummer. 18051290
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18051290 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051290 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0193.150025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
CAS 118724-35-9
Analyt- eller komponentnavne (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H24 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (17Z)-20-Hydroxy-3,11-dioxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al
InChI formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,11,14-15,19,25H,3-6,10H2,1-2H3/b18-16-/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC/C/2=C(/O)\C=O
IUPAC navn (2Z)-2-[(8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-hydroxyacetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 340.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 340.1675 g/mol