Få mere at vide
Globe Scientific 17x100 mm Culture Tube
Artikelnummer. 31922372
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
16 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31922372 16 mL
1 options
Artikelnummer. 31922372 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 110158
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Globe Scientific Inc. 17x100 Culture Tube with dual position snap cap
  • Polystyrene tubes can withstand 1500 RPM during centrifugation
  • Dual position snap caps (LDPE) allow for either aerobic or anaerobic storage of samples
  • Leave snap cap in the loose position for aerobic work and in the sealed position for anaerobic cultures
Tekniske data
Lukningsmateriale LDPE
Lukningsfarve Neutral
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Ventilprop
Farve Neutral
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Inkluderer Dobbelt positionsgrænse
Mængde 500/Cs.
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 16 mL