Få mere at vide
(17R)-4’-Chloro-5’-ethyl-9-fluoro-11Beta-hydroxy-16Beta-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2’(3’H)-fu, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound |
| Analyt- eller komponentnavne | Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 448.1817 |