missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17Beta-(Trimethylsiloxy)testosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-(Trimethylsiloxy)testosterone |
| CAS | 5055-42-5 |
| Molekylær formel | C22H36O2Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 17β-(Trimethylsiloxy)-androst-4-en-3-one, NSC 95147, SC 16148, Silandrone, Testosterone Trimethylsilyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O2Si/c1-21-12-10-16(23)14-15(21)6-7-17-18-8-9-20(24-25(3,4)5)22(18,2)13-11-19(17)21/h14,17-20H,6-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@H]3O[Si](C)(C)C)([H])[C@]3(C)CC4)([H])[C@@]24[H])=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.61 |
| Formel vægt | 360.2485 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?