Få mere at vide
17beta-Methyl epi-Testosteron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-alpha-Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one |
| CAS | 2607-14-9 |
| Molekylær formel | C20H30O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17α)-, Androst-4-en-3-one, 17α-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), (17α)-17-Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 17α-Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one, 17beta-Methyl epi-Testosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vægt | 302.2246 |