Få mere at vide
17beta-Hydroxyprogesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Hydroxyprogesterone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17?,18+,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 330.2195 |