Få mere at vide
17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate (Estradiol 3-Valerate), Mikromol™
Artikelnummer. 30049219
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049219 25 mg
30049737 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049219 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0209.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate (Estradiol 3-Valerate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol 3-Valerate
CAS 21881-45-8
Analyt- eller komponentnavne Estradiol 3-Valerate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H32 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 17beta-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. B (EP), Estradiol 3-Valerate
InChI formel InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-16-7-9-17-15(14-16)6-8-19-18(17)12-13-23(2)20(19)10-11-21(23)24/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 356.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 356.506 g/mol