Få mere at vide
17beta-Estradiol Dimethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17b-Estradiol Dimethyl Ether |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-20-11-10-16-15-7-5-14(21-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)22-3/h5,7,12,16-19H,4,6,8-11H2,1-3H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.2089 |
| Procent renhed | >95% |