Få mere at vide
17beta-Estradiol-d3 3-beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-beta-Estradiol-d3 3-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1260231-06-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H29D3O8 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, (17β)-17-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-16,16,17-d3 (ACI), (17β)-17-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-16,16,17-d3 β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), 17β-Estradiol-16,16,17-d3 3-glucuronide, Estradiol-16,16,17-d3 3-glucosiduronate, Estradiol-16,16,17-d3 3-glucuronide, Estradiol-16,16,17-D3 3-(β-D-glucuronide) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O8/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30)/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1/i7D2,17D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.52 |
| Procent renhed | >95 |