missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17beta-Estradiol 17beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Estradiol 17beta-D-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O8/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(25)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30)/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 448.2097 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?