Få mere at vide
17Beta-Estradiol 17-Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Estradiol 17-Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 23929-50-2 |
| Molekylær formel | C18H23KO5S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Potassium (8R,9S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O5S.K/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)23-24(20,21)22;/h3,5,10,14-17,19H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,17+,18+;/m1./s1 |
| SMIL | [K+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.54 |
| Formel vægt | 390.0903 |