Få mere at vide
(17Beta)-Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17Beta-diol Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (17beta)-Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17beta-diol Diacetate |
| CAS | 1423-96-7 |
| Molekylær formel | C22H24O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (13S,14S,17S)-13-methyl-12,13,14,15,16,17-Hexahydro-11H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diyl Diacetate, Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17β-diol Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h4-7,12,20-21H,8-11H2,1-3H3/t20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC3=C([C@]1([H])CC[C@@H]2OC(C)=O)C=CC4=C3C=CC(OC(C)=O)=C4 |
| IUPAC navn | (13S,14S,17S)-13-methyl-12,13,14,15,16,17-hexahydro-11H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diyl diacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.42 |
| Formel vægt | 352.17 |