Få mere at vide
17beta-Dihydroequilenin-4,16,16-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17 beta-Dihydroequilenin-4,16,16-D3 |
| CAS | 1276056-90-6 |
| Molekylær formel | C18 D3 H17 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17β-diol-4,16,16-d3, (17β)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol-4,16,16-d3, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-d3, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20 H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1/i7D2,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c(O)ccc2c3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])[C@@H]4 O)c3ccc12 |
| IUPAC navn | (13 S,14 S,17 S)-4,16,16-trideuterio-13-methyl-12,14,15,17-tetrahydro-11 H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.3687 |
| Formel vægt | 271.1652 g/mol |
| Vis mere |