Få mere at vide
17Beta-Dihydro Equilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Dihydroequilin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 270.162 |