missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17Beta-Dihydro Equilenin, TRC

Artikelnummer. 30011611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011611 2.5 mg 2.5mg
30010789 10 mg -
30007495 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4489602.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1423-97-8
Molekylær formel C18 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Synonym Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17β-diol (6CI,7CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17β-diol (8CI), (17β)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 17β-Dihydroequilenin, E 380, β-Dihydroequilenin
IUPAC navn (13S,14S,17S)-13-methyl-11,12,14,15,16,17-hexahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17beta-Dihydroequilenin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1
Formel vægt 268.1463
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.