Få mere at vide
17Beta-Dihydro Equilenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Dihydroequilenin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 268.1463 |
| Procent renhed | >95% |