missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17beta-Dihydro Equilenin 3-Sulfate Sodium Salt (Stabilized with TRIS, 50% w/w), TRC

Artikelnummer. 30376017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376017 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44896525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17Beta-Dihydroequilenin Sodium Sulfate
CAS 16680-50-5
Molekylær formel C18 H19 O5 S . Na
Mængde 25 mg
Synonym Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1), (17β)-, Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 3-(hydrogen sulfate), monosodium salt, (17β)- (9CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17β-diol, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (8CI), 17β
InChI formel InChI=1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h2-5,10,16-17,19H,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@]12CCc3c(ccc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn sodium;[(13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-11,12,14,15,16,17-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 370.395
Formel vægt 370.085
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.