Få mere at vide
17Beta-Dihydro-17Alpha-ethynyl-equilenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Dihydro-17alpha-ethynyl-equilenin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4-7,12,18,21-22H,8-11H2,2H3/t18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 292.1463 |