Få mere at vide
17Beta-Carboxy-17Alpha-formyloxydexamethasone, Mikromol™
Beskrivelse
17Beta-Carboxy-17Alpha-formyloxydexamethasone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Carboxy-17alpha-formyloxy Dexamethasone |
| CAS | 473273-04-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17beta-Carboxy-17alpha-formyloxy Dexamethasone |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H27 F O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO6/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,18(27)28)29-11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-formyloxy-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.44 |
| Vis mere |