missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17Beta-Carboxy-17Alpha-formyloxy Dexamethasone, TRC

Artikelnummer. 30004698
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004698 5 mg
30003634 25 mg
17923415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1784305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 473273-04-0
Molekylær formel C22 H27 F O6
Molekylvægt (g/mol) 406.44
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 9-fluoro-17-(formyloxy)-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, (11β,16α,17α)- (9CI), 17β-Carboxy-17α-formyloxydexamethasone
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-formyloxy-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17beta-Carboxy-17alpha-formyloxy Dexamethasone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO6/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,18(27)28)29-11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 406.1792
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.