missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17Beta-Carboxy-17Alpha-formyloxy Dexamethasone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Carboxy-17alpha-formyloxy Dexamethasone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO6/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,18(27)28)29-11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 406.1792 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?