missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17Beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone, TRC

Artikelnummer. 17994255
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994255 25 mg
17993535 10 mg
17944795 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17792525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75262-69-0
Molekylær formel C21 H27 F O4
Molekylvægt (g/mol) 362.44
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, (11β,16α,17β)-, (11β,16α,17β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Dexamethasone-17α-dehydroxy-17β-carboxylic acid, 9-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Desoximetasone acid, 17β-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17beta-Carboxy-17-desoxy Dexamethasone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27FO4/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-20(12,3)21(14,22)16(24)10-19(15,2)17(11)18(25)26/h6-7,9,11,14-17,24H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,17-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 362.1893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.