missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17Beta-Acetoxy 6Beta-Hydroxy Testosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Acetoxy 6beta-Hydroxy Testosterone |
| CAS | 4223-43-2 |
| Molekylær formel | C21 H30 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9beta,10alpha-Androst-4-en-3-one, 6beta,17beta-dihydroxy-, 17-acetate (8CI), 6beta-Hydroxy-9beta,10alpha-testosterone 17-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)25-19-5-4-15-14-11-18(24)17-10-13(23)6-8-20(17,2)16(14)7-9-21(15,19)3/h10,14-16,18-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(6R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.46 |
| Formel vægt | 346.2144 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?