Få mere at vide
(17Beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one Oxime |
| CAS | 17542-81-3 |
| Molekylær formel | C18H23NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19-21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20-21H,2-7H2,1H3/b19-12+/t15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C/C(CCC4=C3C=C2)=N/O |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17S,E)-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,13,14,15,16,17-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one oxime |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.38 |
| Formel vægt | 285.17 |