missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(17Beta)-17-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (17beta)-17-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one |
| CAS | 2741-75-5 |
| Molekylær formel | C19H28O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one, SC 6582 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h15-17,21H,3-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(O)CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC(=O)C4)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13,17-dimethyl-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.42 |
| Formel vægt | 288.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?