missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(17Beta)-13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (17beta)-13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ol |
| CAS | 59126-63-5 |
| Molekylær formel | C20H26O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,7-9,12,16-19,21H,3-4,6,10-11H2,1-2H3/t16?,17?,18?,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@]12CCC3C(CCc4cc(OC)ccc34)C1C=C[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (13S,17S)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,8,9,11,12,14,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.42 |
| Formel vægt | 298.1933 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?