Få mere at vide
17b-Spiro[5-androsten-17,2'-oxiran]-3b-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Spiro[5-androsten-17,2'-oxiran]-3beta-ol |
| CAS | 847-75-6 |
| Molekylær formel | C20H30O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3beta,17beta)-Spiro[androst-5-ene-17,2'-oxiran]-3-ol, BNN 50, BNN20, 17beta,171-Epoxy-17-methyl Androst-5-en-3beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-18-8-5-14(21)11-13(18)3-4-15-16(18)6-9-19(2)17(15)7-10-20(19)12-22-20/h3,14-17,21H,4-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18-,19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CO5 |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethylspiro[1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxirane]-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vægt | 302.2246 |