Få mere at vide
17b-Hydroxy-7,17-dimethylandrosta-4,6-dien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Hydroxy-7,17-dimethylandrosta-4,6-dien-3-one |
| CAS | 37005-64-4 |
| Molekylær formel | C21H30O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxy-7,17-dimethylandrosta-4,6-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13-11-14-12-15(22)5-8-19(14,2)16-6-9-20(3)17(18(13)16)7-10-21(20,4)23/h11-12,16-18,23H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@](C)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C)=CC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-7,10,13,17-tetramethyl-1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.22 |