Få mere at vide
17b-Estradiol Diacetate, TRC
Artikelnummer. 30377431
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30377431 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30377431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE888045250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-beta-Estradiol 3,17-diacetate
CAS 3434-88-6
Molekylær formel C22 H28 O4
Mængde 250 mg
Synonym (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3,17-diacetate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, diacetate (9CI), Estradiol, diacetate (6CI,7CI,8CI), 17β-Estradiol diacetate, 3,17β-Diacetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol diacetate, Estradiol-3,17-diacetate, Estradiol-3,17β-diacetate, NSC 106559, β-Estradiol diacetate
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,12,18-21H,4,6,8-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 356.46
Formel vægt 356.1988