missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(17b)-cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal)17-methyl-17-(1-oxopropyl)-estra-5(10),9(11)-dien-3-one, TRC

Artikelnummer. 30358634
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358634 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9825955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cetalisopromegestone
CAS 42982-45-6
Molekylær formel C24 H34 O3
Mængde 5 mg
Synonym (17β)-cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal)17-methyl-17-(1-oxopropyl)-estra-5(10),9(11)-dien-3-one
InChI formel InChI=1S/C24H34O3/c1-4-21(25)23(3)11-9-20-19-6-5-16-15-24(26-13-14-27-24)12-8-17(16)18(19)7-10-22(20,23)2/h7,19-20H,4-6,8-15H2,1-3H3/t19-,20+,22+,23-/m1/s1
SMIL CCC(=O)[C@@]1(C)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC5(C4)OCCO5)C3=CC[C@]12C
IUPAC navn 1-[(8S,13S,14S,17S)-13,17-dimethylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-1,3-dioxolane]-17-yl]propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 370.525
Formel vægt 370.2508
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.