missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(17b)-cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal)17-methyl-17-(1-oxopropyl)-estra-5(10),9(11)-dien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetalisopromegestone |
| CAS | 42982-45-6 |
| Molekylær formel | C24 H34 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (17β)-cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal)17-methyl-17-(1-oxopropyl)-estra-5(10),9(11)-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O3/c1-4-21(25)23(3)11-9-20-19-6-5-16-15-24(26-13-14-27-24)12-8-17(16)18(19)7-10-22(20,23)2/h7,19-20H,4-6,8-15H2,1-3H3/t19-,20+,22+,23-/m1/s1 |
| SMIL | CCC(=O)[C@@]1(C)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC5(C4)OCCO5)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 1-[(8S,13S,14S,17S)-13,17-dimethylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-1,3-dioxolane]-17-yl]propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.525 |
| Formel vægt | 370.2508 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?