missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17Alpha-Trenbolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Trenbolone |
| CAS | 80657-17-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H22 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Estra-4,9,11-trien-3-one','17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17-Epitrenbolone, 17α-Trenbolone, Epi-Tren, Epitrenbolone, α-Trenbolone, (17α)-17-Epitrenbolone, 17alpha-Trenbolone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.37 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?