Få mere at vide
17Alpha-Trenbolone-d3, TRC
Artikelnummer. 30451170
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30451170 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30451170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7189935MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 17alpha-Trenbolone 16,16,17-d3
CAS 2026643-10-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 2H3 H19 O2
Mængde 5 mg
Synonym (17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3, 17-Epitrenbolone-16,16,17-d3, 17α-Trenbolone-16,16,17-D3, Epitrenbolone-d3, α-Trenbolone-d3, 17α-Trenbolone-d3
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17-,18+/m1/s1/i7D2,17D
SMIL [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]2(C)[C@]1([2H])O
IUPAC navn (8S,13S,14S,17R)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15-hexahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 273.38
Formel vægt 273.1808
Procent renhed >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.