Få mere at vide
17Alpha-Methyltestosterone, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30460547
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460547 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460547 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES18101LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
17Alpha-Methyltestosterone, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-alpha-Methyltestosterone
CAS 58-18-4
Analyt- eller komponentnavne 17-alpha-Methyltestosterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H30 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Methyltestosterone, 17 alpha-Methyltestosterone, 17-Hydroxy-17-methyl-3-keto-androstene-4, 17-Methyltestosteron, 17-Methyltestosterone, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17 alpha-methyl-17 beta-ol-3-one
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 302.45
Mængde 1 ml
Formel vægt 302.2246 g/mol