missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17Alpha-Hydroxyprogesterone Valerate, TRC

Artikelnummer. 30133939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133939 500 mg
30005234 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH961915500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6677-15-2
Molekylær formel C26 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 414.58
Synonym 17α-Hydroxyprogesterone Valerate, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione Valerate
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
SMIL CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17 alpha-Hydroxyprogesterone Valerate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C26H38O4/c1-5-6-7-23(29)30-26(17(2)27)15-12-22-20-9-8-18-16-19(28)10-13-24(18,3)21(20)11-14-25(22,26)4/h16,20-22H,5-15H2,1-4H3/t20-,21+,22+,24+,25+,26+/m1/s1
Formel vægt 414.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.