Få mere at vide
17alpha-Hydroxyprogesterone, Mikromol™
Artikelnummer. 17921556
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921556 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0222.090025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17alpha-Hydroxyprogesterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17a-Hydroxyprogesterone
CAS 68-96-2
Analyt- eller komponentnavne 17a-Hydroxyprogesterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-P4, 17α-Hydroxylutin, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Hydroxyprogesterone, Gestageno, Gestageno Gador, Hydroxyprogesterone, NSC 15468, Pregn-4-en-17α-ol-3,20-dione, Prodix, Prodox, U 3096, Δ4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.2195 g/mol