Få mere at vide
17alpha-Hydroxyprogesterone, Mikromol™
Beskrivelse
17alpha-Hydroxyprogesterone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17a-Hydroxyprogesterone |
| CAS | 68-96-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17a-Hydroxyprogesterone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, 17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-P4, 17α-Hydroxylutin, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Hydroxyprogesterone, Gestageno, Gestageno Gador, Hydroxyprogesterone, NSC 15468, Pregn-4-en-17α-ol-3,20-dione, Prodix, Prodox, U 3096, Δ4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |